5-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 157°C Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,84 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 47°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002981 CAS Number: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |