Stampa…
6-Fluoroindole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole
F0352-1G F0352-5G
TCIAF0352-1GEA 35 EUR
TCIAF0352-1G TCIAF0352-5G
6-Fluoroindole ≥98.0% (by GC)
6-Fluoroindole
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056933
CAS Number: 399-51-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b850497a8b0b05595de2e476058d2e696d0714&vid=c0b850497a8b0b05595de2e476058d2e696d0714&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency