Stampa…
6-Bromo-1-hexanol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1822-25G B1822-5G
TCIAB1822-25GEA 94 EUR
TCIAB1822-25G TCIAB1822-5G
6-Bromo-1-hexanol ≥95.0% (by GC)
6-Bromo-1-hexanol
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Punto di ebollizione: 114°C
Densità: 1,3838 g/cm³ (24 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002983
CAS Number: 4286-55-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&vid=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %