Stampa…
Acido 6-amminocapronico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0312-25G A0312-500G
TCIAA0312-25GEA 45 EUR
TCIAA0312-25G TCIAA0312-500G
Acido 6-amminocapronico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido 6-amminocapronico
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 204°C
Flash Pt: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008238
CAS Number: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 14,00432
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f909d2095137717168b2ae4926fdc4d1b8fdd55&vid=2f909d2095137717168b2ae4926fdc4d1b8fdd55&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency