Stampa…

5-Methylindole ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 5-Methyl-1H-indole

M0348-1G M0348-5G
TCIAM0348-1GEA 27 EUR
TCIAM0348-1G TCIAM0348-5G
5-Methylindole ≥99.0% (by GC)
5-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005680
CAS Number: 614-96-0
EINECS: 210-400-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=766616918ca8191c9d7b6c9e5f2e7907961a4cc1&vid=766616918ca8191c9d7b6c9e5f2e7907961a4cc1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR