Stampa…
(±)-5-Methyl-2-hexanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1666-25G M1666-5G
TCIAM1666-25GEA 60 EUR
TCIAM1666-25G TCIAM1666-5G
(±)-5-Methyl-2-hexanol ≥98.0% (by GC)
(±)-5-Methyl-2-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Punto di ebollizione: 151 °C (1013 hPa)
Densità: 0,8185 g/cm³ (17.5 °C)
Flash Pt: 46°C
MDL Number: MFCD00004558
CAS Number: 627-59-8
EINECS: 211-004-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3901bbc5a59f41afe1fc1a00a0b35fd2ac4d6585&vid=3901bbc5a59f41afe1fc1a00a0b35fd2ac4d6585&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %