Stampa…
4-Pentyn-1-ol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0817-25ML P0817-5ML
TCIAP0817-25MLEA 124 EUR
TCIAP0817-25ML TCIAP0817-5ML
4-Pentyn-1-ol ≥96.0% (by GC)
4-Pentyn-1-ol
Formula: C₅H₈O
Punto di ebollizione: 155°C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002974
CAS Number: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&vid=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %