Stampa…
4-Penten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
P1243-25ML P1243-250ML
TCIAP1243-25MLEA 121 EUR
TCIAP1243-25ML TCIAP1243-250ML
4-Penten-1-ol ≥98.0% (by GC)
4-Penten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
Flash Pt: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002975
CAS Number: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bea2bd07149f3d908849301d4608d42d0c377da&vid=0bea2bd07149f3d908849301d4608d42d0c377da&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %