Stampa…
5-Fluoroindole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole
F0369-1G F0369-5G
TCIAF0369-1GEA 25 EUR
TCIAF0369-1G TCIAF0369-5G
5-Fluoroindole ≥98.0% (by GC)
5-Fluoroindole
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005671
CAS Number: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f55af34532e09d88fd6d7fd1b300de2e05f24b9e&vid=f55af34532e09d88fd6d7fd1b300de2e05f24b9e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity