5-Chloro-1-pentyne ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₇Cl Punto di ebollizione: 113°C Densità: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 15°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00001014 CAS Number: 14267-92-6 EINECS: 238-159-5 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |