5-Bromopyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B2229-25G
B2229-5G
TCIAB2229-25GEA
194
EUR
TCIAB2229-25G
TCIAB2229-5G
5-Bromopyrimidine ≥98.0% (by GC)
5-Bromopyrimidine
Formula:
C₄H₃BrN₂ Peso molecolare: 158.99 g/mol Punto di ebollizione: 168°C |
MDL Number:
MFCD00006117 CAS Number: 4595-59-9 EINECS: 224-992-1 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 76.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...