5-Bromoindole ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆BrN Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005670 CAS Number: 10075-50-0 EINECS: 233-208-7 |
|
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |