Stampa…
5-Aminopentan-1-ol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0875-25G A0875-250G
TCIAA0875-25GEA 91 EUR
TCIAA0875-25G TCIAA0875-250G
5-Aminopentan-1-ol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Punto di ebollizione: 222°C
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008237
CAS Number: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9b7264d61735de26d7d08be7ce88850c1010ac&vid=2e9b7264d61735de26d7d08be7ce88850c1010ac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %