Stampa…
Isonicotinic acid ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0207-25G I0207-500G
TCIAI0207-25GEA 16 EUR
TCIAI0207-25G TCIAI0207-500G
Isonicotinic acid ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Isonicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₂
Punto di ebollizione: 396 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 315°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006429
CAS Number: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 14,05187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d3a1153ec3f01fec0c4c009a47f21ccd7f26c28&vid=9d3a1153ec3f01fec0c4c009a47f21ccd7f26c28&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %