Stampa…
4-Propylpyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0669-25ML P0669-5ML
TCIAP0669-25MLEA 104 EUR
TCIAP0669-25ML TCIAP0669-5ML
4-Propylpyridine ≥97.0% (by GC)
4-Propylpyridine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 190°C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 0,925 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014639
CAS Number: 1122-81-2
EINECS: 214-360-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ee9a412cfd882b2933efd483730e9cb5135aa00&vid=1ee9a412cfd882b2933efd483730e9cb5135aa00&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %