Stampa…
4-Phenylimidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Phenyl-1H-imidazole
P0877-25G P0877-5G
TCIAP0877-25GEA 247 EUR
TCIAP0877-25G TCIAP0877-5G
4-Phenylimidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Phenylimidazole
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di ebollizione: 182 - 184 °C (1 -rr)
Punto di fusione: 144…146 °C
MDL Number: MFCD00005197
CAS Number: 670-95-1
EINECS: 211-580-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de462cab8f5c46416e6171daf96125534d7af5f&vid=5de462cab8f5c46416e6171daf96125534d7af5f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C