Stampa…
p-Toluenesolfonil cloruro ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0272-25G T0272-500G
TCIAT0272-25GEA 32 EUR
TCIAT0272-25G TCIAT0272-500G
p-Toluenesolfonil cloruro ≥99.0% (by GC)
p-Toluenesolfonil cloruro
Formula: C₇H₇ClO₂S
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: 67 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007450
CAS Number: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fec69b58306b376f4f4ba40d46deabe56fa9381&vid=7fec69b58306b376f4f4ba40d46deabe56fa9381&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C