Stampa…
4-Methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0445-25ML P0445-500ML
TCIAP0445-25MLEA 30 EUR
TCIAP0445-25ML TCIAP0445-500ML
4-Methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃N
Punto di ebollizione: 127°C
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006005
CAS Number: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&vid=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %