Stampa…
(±)-4-Metil-2-pentanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0386-25ML M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA 16 EUR
TCIAM0386-25ML TCIAM0386-500ML
(±)-4-Metil-2-pentanolo ≥98.0% (by GC)
(±)-4-Metil-2-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 132°C
Punto di fusione: -90°C
Densità: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004550
CAS Number: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&vid=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid