Stampa…
4-Metil-1-pentanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0775-10ML M0775-25ML
TCIAM0775-10MLEA 92 EUR
TCIAM0775-10ML TCIAM0775-25ML
4-Metil-1-pentanolo ≥99.0% (by GC)
4-Metil-1-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 152°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002962
CAS Number: 626-89-1
EINECS: 210-969-3
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&vid=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %