Stampa…
Propil 4-idrossibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
H0219-25G H0219-500G
TCIAH0219-25GEA 16 EUR
TCIAH0219-25G TCIAH0219-500G
Propil 4-idrossibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Propil 4-idrossibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002354
CAS Number: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,07866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&vid=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency