Stampa…

4-Hydroxy-5-decanone ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 6-Hydroxy-5-decanone, Valeroin

V0055-25ML V0055-5ML
TCIAV0055-25MLEA 432 EUR
TCIAV0055-25ML TCIAV0055-5ML
4-Hydroxy-5-decanone ≥97.0% (by GC)
4-Hydroxy-5-decanone
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Peso molecolare: 172,27 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
MDL Number: MFCD00059663
CAS Number: 6540-98-3
EINECS: 229-455-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71df0bf646675055c686b7741362e469f8d15b9a&vid=71df0bf646675055c686b7741362e469f8d15b9a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR