Stampa…
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0714-25ML M0714-500ML M0714-100ML
TCIAM0714-25MLEA 17 EUR
TCIAM0714-25ML TCIAM0714-500ML TCIAM0714-100ML
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-2-buten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 0,848 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 53°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002916
CAS Number: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f349b9e9b4ca9ed0b3ab1a8379163bd16de3ade2&vid=f349b9e9b4ca9ed0b3ab1a8379163bd16de3ade2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %