Stampa…
4-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0213-25G F0213-500G F0213-100G
TCIAF0213-25GEA 21 EUR
TCIAF0213-25G TCIAF0213-500G TCIAF0213-100G
4-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClFO
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000684
CAS Number: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac778407ad243011fce6218904b88ea3773521a7&vid=ac778407ad243011fce6218904b88ea3773521a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %