Stampa…
4-Chlorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: p-Chlorobenzoyl chloride
C0141-25G C0141-500G C0141-100G
TCIAC0141-25GEA 16 EUR
TCIAC0141-25G TCIAC0141-500G TCIAC0141-100G
4-Chlorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 222°C
Punto di fusione: 14…15 °C
Densità: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 118°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000686
CAS Number: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&vid=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %