Stampa…
4-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B2951-1G B2951-5G
TCIAB2951-1GEA 18 EUR
TCIAB2951-1G TCIAB2951-5G
4-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Peso molecolare: 192,44 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
MDL Number: MFCD03840756
CAS Number: 73583-37-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8441d9c0a5c225ae3f53d8d4eb933bca720a45f9&vid=8441d9c0a5c225ae3f53d8d4eb933bca720a45f9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 18.0 to 22.0 deg-C