Stampa…
4-Amino-2-chloropyridine
Fornitore: TCI
Attenzione
A0895-1G A0895-25G A0895-5G
TCIAA0895-1GEA 16 EUR
TCIAA0895-1G TCIAA0895-25G TCIAA0895-5G
4-Amino-2-chloropyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 87…89 °C
MDL Number: MFCD00060089
CAS Number: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5674b8c9b80df1c7c4f9ca0840e4356059464240&vid=5674b8c9b80df1c7c4f9ca0840e4356059464240&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency