4-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
A1013-25G
A1013-5G
TCIAA1013-25GEA
217
EUR
TCIAA1013-25G
TCIAA1013-5G
4-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC)
4-Aminobutan-1-ol
Formula:
C₄H₁₁NO Punto di ebollizione: 206°C Punto di fusione: 16…18 °C Densità: 0,967 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 108°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008230 CAS Number: 13325-10-5 EINECS: 236-364-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |