Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2256-25G T2256-5G
TCIAT2256-25GEA 184 EUR
TCIAT2256-25G TCIAT2256-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 93°C
Densità: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041530
CAS Number: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&vid=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %