4,6-Decadiyne ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₄ Punto di ebollizione: 96°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00041645 CAS Number: 16387-71-6 UN: 3295 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |