Stampa…
Blu di bromotimolo
Fornitore: TCI
B0657-1G B0657-25G
TCIAB0657-1GEA 22 EUR
TCIAB0657-1G TCIAB0657-25G
Blu di bromotimolo
Blu di bromotimolo
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Punto di fusione: 204…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005872
CAS Number: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 14,01445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&vid=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light red to Red to Purple powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 617.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Absorbance min. 0.230 (5mg/L, pH 8.0 buffer sol., 613.0 to 617.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 to 7.6 (blue)