Stampa…
Acido Isovalerico ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
M0182-25ML M0182-500ML
TCIAM0182-25MLEA 16 EUR
TCIAM0182-25ML TCIAM0182-500ML
Acido Isovalerico ≥99.0% (by GC)
Acido Isovalerico
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002726
CAS Number: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5332f6fcd6a19ddb47f10972fdf65c46398d1a0&vid=a5332f6fcd6a19ddb47f10972fdf65c46398d1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %