Stampa…
3-Metil-3-pentanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0387-25ML M0387-100ML
TCIAM0387-25MLEA 44 EUR
TCIAM0387-25ML TCIAM0387-100ML
3-Metil-3-pentanolo ≥98.0% (by GC)
3-Metil-3-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 126°C
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,8452 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004483
CAS Number: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&vid=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %