Stampa…
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: DL-3-Methyl-2-butanol
M0171-25ML M0171-500ML
TCIAM0171-25MLEA 18 EUR
TCIAM0171-25ML TCIAM0171-500ML
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88.15 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
Punto di fusione: -117
Flash Pt: 39°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004527
CAS Number: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
Merck Index: 14,06031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&vid=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %