Stampa…
(±)-3-Metil-1-pentanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
M0600-10ML M0600-100ML
TCIAM0600-10MLEA 30 EUR
TCIAM0600-10ML TCIAM0600-100ML
(±)-3-Metil-1-pentanolo ≥99.0% (by GC)
(±)-3-Metil-1-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 152°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002937
CAS Number: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&vid=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %