Stampa…
Alcol iso-amilico ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0289-25ML I0289-500ML
TCIAI0289-25MLEA 19 EUR
TCIAI0289-25ML TCIAI0289-500ML
Alcol iso-amilico ≥99.0% (by GC)
Alcol iso-amilico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 132°C
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002934
CAS Number: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&vid=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %