Stampa…
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
M1434-25G M1434-500G
TCIAM1434-25GEA 25 EUR
TCIAM1434-25G TCIAM1434-500G
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-mercaptopropionate
Formula: C₄H₈O₂S
Peso molecolare: 120,17 g/mol
Punto di ebollizione: 54 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64°C
MDL Number: MFCD00004895
CAS Number: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8aa77197e413a2d8504cf31235bf0fe170dc8968&vid=8aa77197e413a2d8504cf31235bf0fe170dc8968&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %