Stampa…
Alcool propargilico ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0536-25ML P0536-500ML P0536-100ML
TCIAP0536-25MLEA 43 EUR
TCIAP0536-25ML TCIAP0536-500ML TCIAP0536-100ML
Alcool propargilico ≥98.0% (by GC)
Alcool propargilico
Formula: C₃H₄O
Punto di ebollizione: 113°C
Punto di fusione: -52°C
Densità: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002912
CAS Number: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,07809
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&vid=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %