Stampa…
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Chlorotetrafluoropyridine
C1549-25G C1549-5G
TCIAC1549-25GEA 108 EUR
TCIAC1549-25G TCIAC1549-5G
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
Formula: C₅ClF₄N
Peso molecolare: 185,51 g/mol
Punto di ebollizione: 71°C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010624
CAS Number: 1735-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=851df90a532305337d9ffdf0d3bde3e4ed2b5958&vid=851df90a532305337d9ffdf0d3bde3e4ed2b5958&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %