Stampa…
5-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2572-1G B2572-5G
TCIAB2572-1GEA 33 EUR
TCIAB2572-1G TCIAB2572-5G
5-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 74°C
MDL Number: MFCD00661170
CAS Number: 3430-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82f6ef7688ba6a9e8ab24155cb9673cf564a5241&vid=82f6ef7688ba6a9e8ab24155cb9673cf564a5241&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C