Stampa…

3-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B3244-1G B3244-5G
TCIAB3244-1GEA 23 EUR
TCIAB3244-1G TCIAB3244-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,99 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
Flash Pt: 64°C
MDL Number: MFCD04112555
CAS Number: 407-20-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&vid=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR