Stampa…
3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
B0641-25G B0641-250G
TCIAB0641-25GEA 93 EUR
TCIAB0641-25G TCIAB0641-250G
3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (by GC)
3-Bromo-1-propanol
Formula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 140°C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002942
CAS Number: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7de71ecffe92a2b11065429627b4248fc1fa607d&vid=7de71ecffe92a2b11065429627b4248fc1fa607d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %