5-Amino-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅ClN₂ Punto di ebollizione: 225 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 83 °C |
MDL Number:
MFCD00006243 CAS Number: 5350-93-6 EINECS: 226-322-3 |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 81.0 to 85.0 deg-C |