Stampa…
5-Amino-2-bromopyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1890-1G A1890-5G
TCIAA1890-1GEA 22 EUR
TCIAA1890-1G TCIAA1890-5G
5-Amino-2-bromopyridine ≥97.0% (by GC)
5-Amino-2-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Punto di ebollizione: 180°C
MDL Number: MFCD01646116
CAS Number: 13534-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f7e9d4a3e7f8972bd88fd1b4e77c959299482f&vid=e9f7e9d4a3e7f8972bd88fd1b4e77c959299482f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C