Stampa…
3-Amino-p-anisic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
A1955-25G A1955-5G
TCIAA1955-25GEA 399 EUR
TCIAA1955-25G TCIAA1955-5G
3-Amino-p-anisic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-p-anisic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002521
CAS Number: 2840-26-8
EINECS: 220-634-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed767650c4c85b28cadc6e74c1cc5928ba748d0b&vid=ed767650c4c85b28cadc6e74c1cc5928ba748d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 209.0 deg-C