3-Amino-2,6-dichloropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 119 °C Densità: 1,497 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00023417 CAS Number: 62476-56-6 EINECS: 263-559-1 ADR: 6.1,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...