3-Aminopropan-1-olo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₉NO Punto di ebollizione: 188°C Punto di fusione: 11 °C Densità: 0,982 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 101°C |
MDL Number:
MFCD00008223 CAS Number: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |