α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 126°C Punto di fusione: 106 °C Densità: 1,371 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002519 CAS Number: 454-92-2 EINECS: 207-230-2 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Melting point | 104.0 to 107.0 deg-C |