Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1824-25G T1824-5G
TCIAT1824-25GEA 254 EUR
TCIAT1824-25G TCIAT1824-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di ebollizione: 83 - 86 °C (24 -rr)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73°C
MDL Number: MFCD00042406
CAS Number: 52771-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4afa2814eab6094393102e0839a5cf1f8054b3f7&vid=4afa2814eab6094393102e0839a5cf1f8054b3f7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %