Stampa…
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33189.MD H33189.03
H33189.MDEA 39.5 EUR
H33189.MD H33189.03
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₂N
Punto di ebollizione: 42 °C (6 mmHg)
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226584
CAS Number: 76541-44-1
EINECS: 278-487-6
UN: 1993
ADR: 3,III